Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Marca:  Thermo Scientific™ 951205
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10758971
  • 182.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
Specifica
Specifica
Gas-Sensing ISE membrane
Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512
Gas-Sensing ISE Membrane