Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Marca:  Thermo Scientific™ 954604
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11762178
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
Specifica
Specifica
Gas-Sensing ISE membrane
Nitrogen Oxide Electrode
Gas-Sensing ISE Membrane