Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
Marca:  Thermo Scientific™ 9700BNWP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.94830kg
Codice prodotto. 11747697
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
Electrodes handles are used with plastic membrane combination or half-cell electrodes. Polishing strips help restore the performance of solid-state, half-cell, or combination ion selective electrodes.
Specifica
Specifica
Handle for Ion+ ISE Combination Plastic Membrane Electrodes with BNC waterproof connector
Ion Selective Electrode
Ion Selective Electrode Accessories