Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
95.70€ - 468.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ion Selective Electrode |
---|---|
Tipo | Ion Selective Electrode Accessories |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10461213
|
Thermo Scientific™
9300BNWP |
Handle for ISE Half Cell Plastic Membrane Electrodes wth BNC waterproof connector |
387.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10428722
|
Thermo Scientific™
948201 |
Strisce per la pulizia degli elettrodi ionoselettivi in stato solido |
95.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11747697
|
Thermo Scientific™
9700BNWP |
Handle for Ion+ ISE Combination Plastic Membrane Electrodes with BNC waterproof connector |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
Electrodes handles are used with plastic membrane combination or half-cell electrodes. Polishing strips help restore the performance of solid-state, half-cell, or combination ion selective electrodes.Specifica
Ion Selective Electrode | |
Ion Selective Electrode Accessories |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.