Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches
Ensure fresh, ready-to-use standards for pH calibration with these pH Buffer individual use pouches.
Marca:  Thermo Scientific™ 910425
50.31 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10756861
  • 54.81€ / pezzi 25
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure fresh, ready-to-use standards for pH calibration with Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches. Buffers are color coded for ease of use. All Orion pH buffers are traceable to NIST™ standard reference materials.
  • Color coded: pH 4.01 buffer is pink, pH 7.00 buffer is yellow, and pH 10.01 buffer is blue
  • Packaged with buffer/temperature tables for accurate calibrations and NIST traceability
  • Manufactured under ISO 9000 quality standards
  • Pouches are 15mL each and are available in 10 packs or 25 packs
Note:
The following part numbers have been changed due to a recent system upgrade.
Old Part Number: 910410
New Part Number: 910410-WA
Old Part Number: 911025
New Part Number: 911025-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH Buffer, individual use pouches
Rosso chiaro
Monouso per calibrazione pH
4.01
25 x 15 ml
Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate
100°C
Tampone pH 4.01
pH Meter and Electrode, single-use
Liquid
Soluzione tampone
Busta
Soluble
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoCO2D Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2025 Catalog Number910425
Numero di lottoCO2C Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog Number910425
Numero di lottoCQ2C Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/12/2024 Catalog Number910425
Numero di lottoCR3D Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/12/2024 Catalog Number910425
Numero di lottoCR3E Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/12/2024 Catalog Number910425
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches > pH 4.01 Buffer, Color Coded Pink, 25 Pouches
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.