Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Use this pH electrode filling solution with pH electrodes and reference electrodes.
89.60€ - 160.80€
Specifica
Tipo pH Electrode Filling Solution
Quantità 60 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11767787
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
510011
Filling Solution for No Cal pH Electrodes
160.80€
pezzi 5
11777787
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
610011
Filling Solution for pHuture pH Electrodes
133.67€
pezzi 5
12083363
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
810007
Soluzione di riempimento di elettrodi ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS
117.59€
pezzi 5
12064502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900001
Soluzione di riempimento per elettrodi di riferimento Sure-Flow a giunzione singola
117.59€
pezzi 5
12034502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900002
Elettrodo di riferimento Sure-Flow a giunzione doppia, camera interna
121.61€
300mL
12044502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900003
Double Junction Sure-Flow Reference Electrode, Outer Chamber
121.61€
pezzi 5
11797787
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900004
Standard, Specialty, PerpHecT Ag/AgCl and Single Junction Refillable Green pH Electrodes Used in Low Ionic Strength Samples
124.62€
pezzi 5
11707797
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900011
Elettrodi standard, speciali, PerpHecT Ag/AgCl, a giunzione singola riempibili Green e Micro pH, elettrodi ORP
120.60€
pezzi 5
11717797
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900014
Filling solution for TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE electrodes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13499216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
910008-WA
Filling Solution for Double Junction, Double Junction KNIpHE™ Electrodes
119.60€
pezzi 5
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
  • Only use ROSS™ filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
  • When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
Warranty: Out of box.
Specifica
Specifica
pH Electrode Filling Solution
60 mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution