Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP Bench Meter with Stand
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
Marca:  Thermo Scientific™ PSTAR2114
1096.20 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 30245815
  • 1566.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP Bench Meter with Stand > Meter with stand, refillable pH electrode, temperature probe, meter-controlled stirrer probe, pH 4, 7, 10 buffera/rinse solution pouches, pH electrode storage solution/cleaning solution, sleeve, base