Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Electrodes
Efficiently measure ORP and temperature simultaneously without a separate reference electrode in a single instance with these redox/ORP/temp electrodes.
Marca:  Thermo Scientific™ 9180BN
Codice prodotto. 10315173
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Efficiently measure ORP and temperature simultaneously without a separate reference electrode in a single instance. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Electrodes measure ORP and temperature using a platinum redox sensor, a silver/silver chloride internal reference system and a built-in thermistor which is adapted for Automatic Temperature Compensation (ATC).
Features:
  • Available in epoxy triode low maintenance and epoxy refillable triode construction
  • Built-in thermistor for Automatic Temperature Compensation (ATC)
  • Not designed for amperometric or constant current titrations, such as Karl Fischer analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Epoxy Refillable Triode
Epoxy
Orion A+ Series Meters
Redox/ORP/Temp Electrode