Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Electrodes
Efficiently measure ORP and temperature simultaneously without a separate reference electrode in a single instance with these redox/ORP/temp electrodes.
340.00€ - 455.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10691033
|
Thermo Scientific™
9179BN |
Epoxy Triode Low Maintenance | Orion A+ Series Meters |
340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11732857
|
Thermo Scientific™
9179BNMD |
Epoxy Triode Low Maintenance | Orion Star Series Meters |
370.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10315173
|
Thermo Scientific™
9180BN |
Epoxy Refillable Triode | Orion A+ Series Meters | N/A | |||||
10080514
|
Thermo Scientific™
9180BNMD |
Epoxy Refillable Triode enance | Orion Star Series Meters |
455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Efficiently measure ORP and temperature simultaneously without a separate reference electrode in a single instance. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Electrodes measure ORP and temperature using a platinum redox sensor, a silver/silver chloride internal reference system and a built-in thermistor which is adapted for Automatic Temperature Compensation (ATC).
Features:- Available in epoxy triode low maintenance and epoxy refillable triode construction
- Built-in thermistor for Automatic Temperature Compensation (ATC)
- Not designed for amperometric or constant current titrations, such as Karl Fischer analysis
Specifica
Epoxy | |
Redox/ORP/Temp Electrode |