Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Resistor Kits and Flow Cell Conductivity Probe Accessories
Perform virtually any electrochemistry analysis with these conductivity standards, solutions and accessories.
409.94€ - 761.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11708216
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
013017
Replacement Glass Flow Cell Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17298959
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
013017
Replacement Glass Flow Cell Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11732637
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
1010001
Conductivity Calibration Resistor Kit with 8 Pin MiniDIN Connection
655.26€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Confidently perform conductivity tests and measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Accessories. Find an additional or replacement Glass Flow Cell for use with the Orion 2-Cell Ultra-pure Conductivity Probe. Use the Thermo Scientific Orion Conductivity Resistor Calibration Kit to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ and Orion Star™ Bench and Portable Conductivity Meters. Each conductivity calibration kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 μS and 100 mS and have 8 pin MiniDIN connectors.