Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora.
Marca:  Thermo Scientific™ 8157BNUMD
268.49 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10206993
  • 429.58€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli elettrodi combinati ph/ATC ricaricabili Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ consentono di misurare terreni biologici, prodotti farmaceutici, alimenti e altro ancora. Sono ideali per qualsiasi applicazione in cui l'impiego degli elettrodi di riferimento metallici potrebbe contaminare il campione. Gli elettrodi pH/ATC ROSS Ultra offrono maggiore flessibilità, accuratezza e precisione per tutte le esigenze di misurazione del pH. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni. Offrono grandi prestazioni di stabilità e deriva e sono caratterizzati da due anni di garanzia di sostituzione.
L'esclusivo sistema di elementi interni sostituisce l'interno in Ag/AgCl o Hg2Cl2 con un filo di platino e una soluzione di riempimento con coppie di ossidoriduzione. Le celle di riferimento a doppia giunzione hanno una giunzione esterna porosa in ceramica o in fibra di vetro. Il design offre un potenziale stabile, indipendente dalla temperatura e letture stabili anche quando la temperatura dei campioni varia di 50 °C (90 °F) o più. Riduce al minimo la deriva, gli effetti di agitazione e l'ostruzione delle giunzioni; non richiede una standardizzazione frequente, pertanto i campioni vengono analizzati più velocemente.
  • Corpo in resina epossidica a garanzia di durata e robustezza
  • Sonda ATC incorporata
  • Applicazioni per impieghi generici
  • Dimensioni standard e bulbo standard
  • Giunzione in fibra di vetro
  • L × diametro: 120 × 12 mm
Caratteristiche tecniche
  • Da 0 a 14 pH
  • Intervallo compreso tra 0 °C e 100 °C (32 °C e 212 °F)
  • Pendenza, da 92 a 102%; punto isopotenziale, pH 7
  • Se standardizzata in tampone con pH 6,86 a 25 °C (77 °F), la precisione è di ±0,03 pH per il tampone da 0 °C a 100 °C (da 32 °F a 212 °F) (con ATC); risposta stabile entro 0,01 pH in 30 secondi a 25 °C (77 °F) e a 75 °C (167 °F) e stabile entro ±0,002 pH in 15 secondi per cicli compresi tra tamponi a pH 6,86 e 4,01 a 25 °C (77 °F)
  • Diametro max tappo (parte superiore): 0,75' (19 mm); diametro colletto 0,62' (16 mm); lunghezza del cavo 39,37' (1 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Elettrodi combinati pH/ATC ricaricabili Orion ROSS Ultra Triode con connettore BNC e mini-DIN a 8 pin e 1 metro di cavo
Fibra di vetro
0 to 14
Elettrodo pH/ATC combinato
Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
7
0,01
2 anni
1 m
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN
Corpo in resina epossidica
°°
Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007)
ROSS
0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
TRIS, solfuri o proteine
120 mm
12 mm
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™ > Con connettore BNC e mini-DIN a 8 pin; per l'impiego con misuratori Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A e Dual Star