Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco pH Orion™ Star A111
Misurazioni di pH, mV e temperatura semplificate con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A111 che agevola i controlli in laboratorio
483.00€ - 855.00€
Specifica
Precisione (mV) | ±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore |
---|---|
Precisione (pH) | ±0.01 pH |
Precisione (Temperatura) | ±0.1 °C |
Dettagli di gestione dei dati | Memoria interna dati |
Uscite | Nessuno |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11661399
|
Thermo Scientific™
STARA1110 |
Misuratore da banco pH Star A111 con supporto Orion | pHmetro Star A111, porta-elettrodo, adattatore universale di alimentazione, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, e certificato di controllo dell'apparecchio | N/A | N/A | N/A | |||||
11651439
|
Thermo Scientific™
STARA1115 |
Kit per pHmetro da banco Orion Star A111 con elettrodo Triode pH/ATC, soluzioni e sostegno | pH metro Star A111, elettrodo 9157BNMD Orion Triode pH/ATC in resina epossidica, kit con tampone pH e soluzioni 916099, porta-elettrodo, alimentatore universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea e certificato di controllo dell' | N/A | N/A | N/A | |||||
12913257
|
Thermo Scientific™
STARA1116 |
Orion Star A111 benchtop pH meter bio kit with TRIS-compatible double junction pH electrode and ATC probe | Star A111 pH meter, GD9156BNWP Double Junction pH electrode, 927007MD stainless steel ATC probe, electrode stand, 100-240V universal power adapter | N/A | N/A | N/A | |||||
15786242
|
Thermo Scientific™
STARA1117 |
Orion Star A111 benchtop pH meter TRIS kit with TRIS-compatible ROSS Ultra pH/ATC electrode | Star A111 pH meter, 8157BNUMD ROSS Ultra epoxy-body pH/ATC electrode, 810199 pH buffer kit, electrode stand, 100-240V universal power adapter | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Take simple, routine pH, mV and temperature measurements with the Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Benchtop pH Meter. This meter is an easy-to-use and budget-friendly instrument for basic pH analysis in the lab. Perform up to a 3 point pH calibration with easy recall of calibration points and slope. Quickly navigate setup menus and ensure consistent calibrations using the simple keypad layout and on-screen text prompts. Use the included electrode stand to easily place sensors in samples and simplify storage to minimize breakage.
Features:
- Large, informative screen clearly shows the main information, including pH or mV reading, temperature, meter mode, calibration information and power source.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ locks in the stable reading on your screen and ready indicator alerts when readings are stable.
- Meter offers up to 3 point pH calibration and automatic recognition of USA/NIST and DIN buffers.
- Use can easily recall calibration slope data for procedure checks.
- Nonvolatile memory holds up to 50 data points.
- Included electrode arm and newly designed probe holder make it easier to maintain and place probes into samples.
- Plug the meter into almost any power outlet with the included universal power adapter or use four AA batteries (sold separately) to run the meter on DC power.
- The IP54-rated housing can handle splashes and can be wall-mounted if table space is a problem.
Includes:
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter, Part no. STARA1110, includes electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1115, includes 9157BNUMD Orion Triode™ 3-in-1 pH/ATC probe; Solution kit (60mL each of pH 4, 7 and 10 buffers; storage solution and cleaning solution); electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1116, includes GD9156BNWP Orion Green electrode; 927007MD Stainless Steel ATC Probe; electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Specifica
±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore | |
±0.1 °C | |
Nessuno | |
pH, mV relativi mV (RmV) e temperatura | |
0.1, 0.01 pH | |
0.1 mV | |
22.0°F to 221.0°F | |
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC | |
LCD | |
50 | |
BNC (elettrodo pH o ORP), MiniDIN a 8 pin (sonda temperatura ATC) | |
IP-54 | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9.5 pollici x 7.1 pollici x 4.3 pollici) | |
2 lb. | |
Semplice con tasto di misura in evidenza, tasti di scorrimento e di scelta rapida | |
Adattatore universale CA (incluso) o 4 batterie AA (vendute separatamente) | |
±1999.9 mV | |
7.00 pH | |
41°F to 113°F (ambient) | |
1 | |
2000 ore |
±0.01 pH | |
Memoria interna dati | |
pH, mV o mV relativi (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature | |
Da -2.00 a 16.00 pH | |
±1600.0 mV | |
Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto | |
La memoria non volatile conserva i dati registrati e le impostazioni | |
Registrazione automatica dei dati con modalità di misura Auto-Read; registrazione manuale dei dati c | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (Cat. N. 1010003) | |
0.9 kg | |
3 anni di garanzia del misuratore | |
Misuratore da banco Orion Star A111 per pH/ mV/RmV/temperatura | |
Inglese | |
Da 5 a 85%, senza condensa | |
Smart Stability e Smart Averaging | |
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente) | |
Quattro AA (vendute separatamente) |