Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 Conductivity Benchtop Meter
BIOPHARMA
Reliably measure conductivity, TDS, salinity, resistivity and temperature with this conductivity benchtop meter for advanced lab analysis.
1105.50€ - 1547.70€
Specifica
Precisione (conduttività) 0.5% of reading ±1 digit > 3 μS; 0.5% of reading ±0.01 μS ≤ 3 μS
Uscite USB, RS232
Measurement Modes Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sonde compatibili 2-cell or 4-cell conductivity sensors with built-in temperature
Costante di cella 0.001 to 199.9cm-1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11681449
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA2120
Orion Star A212 conductivity/TDS/salinity/resistivity benchtop meter with stand Star A212 conductivity meter, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate
1105.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11691449
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA2125
Kit per misuratore da banco Orion Star A212 di conducibilità/TDS/salinità/resistività con sensore di conducibilità DuraProbe a 4 celle, soluzioni e sostegno Star A212 conductivity meter, DuraProbe 4-cell conductivity sensor, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate
1386.90€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11601459
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA2126
Kit per misuratore da banco di conducibilità/TDS/salinità/resistività Orion Star A212 con sensore di conducibilità per acqua ultrapura, soluzioni e supporto Misuratore di conducibilità Star A212, sensore di conducibilità per acqua ultrapura, porta-elettrodo, adattatore di alimentazione universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo interfaccia computer e certificato di controllo dell'apparecchio
1547.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 Conductivity Benchtop Meter