Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 pH/ISE/Conductivity/Dissolved Oxygen Portable Multiparameter Meter
BIOPHARMA
Accurately measure pH, ion concentration, conductivity, dissolved oxygen and temperature with our pH/ISE/conductivity/RDO/DO portable meter.
2040.15€ - 3075.30€
Specifica
Uscite USB, RS232
Adattatore CA Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter (sold separately, Cat. No. 1010003)
Precisione (barometro) ±6mmHg
Precisione (conduttività) 0.5% of reading ±1 digit > 3 μS; 0.5% of reading ±0.01 μS ≤ 3 μS
Precisione (ISE) ±0.2 mV or ±0.05% of reading whichever is greater
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11611489
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA3290
Orion Star A329 pH/ISE/conductivity/RDO/DO portable meter Star A329 pH/ISE/conductivity/RDO/DO meter, 4 AA batteries, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate
2040.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11621489
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA3295
Orion Star A329 pH/ISE/conductivity/RDO/DO portable meter kit with ROSS Ultra Triode low maintenance gel pH/ATC electrode, DuraProbe 4-cell conductivity sensor, RDO optical DO sensor, solutions, meter armor and field case Star A329 pH/ISE/Conductivity/RDO/DO Meter with Batteries; 8107UWMMD ROSS Gel-filled Epoxy pH/ATC Triode with 3 Meter Cable; 013010MD DuraProbe Epoxy 4-Probe (K=0.475) Conductivity Probe with 3 Meter Cable; 087010MD RDO Optical DO Probe with 3 Meter Cable
3075.30€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 pH/ISE/Conductivity/Dissolved Oxygen Portable Multiparameter Meter