Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes
Achieve accurate measurements from ultrapure water, sea water, and more with these versatile 2-cell conductivity electrodes, available in a variety of materials and measurement ranges.
Marca:  Thermo Scientific™ 011050MD
366.13 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10511833
  • 456.27€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 cm^-1
Orion Star Series Meters
Orion 2-Cell Conductivity Electrodes
1 μS/cm to 20 mS/cm
Mini-Din
2-Electrode Conductivity Cells
Epoxy, Platinum, platinized
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes > Epoxy/platinum, platinized; MiniDIN connection