Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes
Achieve accurate measurements from ultrapure water, sea water, and more with these versatile 2-cell conductivity electrodes, available in a variety of materials and measurement ranges.
Marca:  Thermo Scientific™ 011510MD
319.77 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10770085
  • 362.81€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 cm^-1
Orion Star Series Meters
Orion 2-Cell Conductivity Electrodes
10 μS/cm to 200 mS/cm
8-pin Mini-DIN
2-Electrode Conductivity Cells
Resina epossidica/grafite
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes > Epoxy/graphite; 8 pin mini DIN connection