Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE ovale
Provides stable stirring action. Fisherbrand; Oval PTFE Stir Bar povides optimal turbulence for round-bottom flasks and containers.
Marca: Fisherbrand™ 001.630
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Fiasche a fondo tondo | |
30mm | |
Ovale |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
16mm | |
5/Pk. |