Learn More
Uvex™ Oversleeves 9862 PE White 50 pair Codice prodotto.: 17229911
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Uvex™ Oversleeves 9862 PE White 50 pair
Codice prodotto. 17229911 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Universal
Click to view available options
Size:
Universal
Codice prodotto. 17229911
Marca: Uvex™ 9875300
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gauntlets, Disposable chemical protection. Material: PP spunbond laminated with PE film
  • Gauntlets Disposable chemical protection Accessories
  • Color: white
  • Material: PP spunbond laminated with PE film
  • Elastic on both sides
  • 50 pairs in polybag
  • For single use only
  • Size: one size fits all
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Product Type Chemical-resistant Sleeve
Materiale Non-woven Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Sterilità Non-sterile
Stile Standard Sleeve
Monouso Reusable
Tipo di giuntura Taped
Spessore 60 g/m²
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Uvex™ Oversleeves 9862 PE White 50 pair >