Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs.
Marca:  Thermo Scientific™ B2-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00810kg
Codice prodotto. 11952965
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems.
Ordering Information:
  • Cat. Nos. B2-RL-9C, -9D, -25C and -25D are 8- and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
  • Customized combs are available (Order SKU#: XCM); please contact your customer service or sales representative for further details
Specifica
Specifica
Double-sided comb
Mini
Comb
1.0/1.5 mm
Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System
Owl, EasyCast
12