Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs.
39.60€ - 131.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System |
---|---|
Gel Size | Mini |
Product Line | Owl, EasyCast |
Tipo | Comb |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11902965
|
Thermo Scientific™
B2-16 |
Double-sided comb | 16 | 1.0/1.5 mm |
71.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11922965
|
Thermo Scientific™
B2-24 |
Double-sided comb | 24 | 1.0/1.5 mm |
130.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12474567
|
Thermo Scientific™
B2-8C |
Standard comb | 8 | 1 mm |
51.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11983509
|
Thermo Scientific™
B2-8D |
Standard comb | 8 | 1.5 mm |
72.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12404577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25C |
Rapid-load comb | 25 (2X) | 1 mm |
53.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12414577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25D |
Rapid-load comb | 25 (2X) | 1.5 mm |
54.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12424577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9C |
Rapid-load comb | 9 (1X) | 1 mm |
39.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12434577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9D |
Rapid-load comb | 9 (1X) | 1.5 mm |
39.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12444577
|
Thermo Scientific™
B2-WALL |
Wall comb | 1 | 1.5 mm |
51.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11962965
|
Thermo Scientific™
B2-PREP |
Prep Comb | 2 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11912965
|
Thermo Scientific™
B2-20 |
Pettine a due lati | 20 | 1.0/1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11952965
|
Thermo Scientific™
B2-12 |
Double-sided comb | 12 | 1.0/1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems.
Ordering Information:
- Cat. Nos. B2-RL-9C, -9D, -25C and -25D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
Specifica
Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System | |
Mini | |
Owl, EasyCast | |
Comb |