Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece combs.
55.16€ - 67.85€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System |
---|---|
Product Type | Combs |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12444717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT2 |
Sharktooth Micro-Well Comb | 72 (2X) | 0.4 mm | 10µL |
65.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12454717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT3 |
Sharktooth Comb | 110 (3X) | 0.4 mm | 5.5µL |
67.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11505195
|
Thermo Scientific™
S2S-MT42 |
Sharktooth Micro-Well Comb | 146 (4X) | 0.2 mm | 2µL | N/A | N/A | N/A | |||||
12474717
|
Thermo Scientific™
S2S-MT44 |
Sharktooth Micro-Well Comb | 146 (4X) | 0.4 mm | 3.7µL |
65.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the Owl™ S3S System.
Heavy duty, one piece combs eliminate comb assembly.Specifica
Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System | |
Combs |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs