Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
Marca:  Thermo Scientific™ TM151-5
132.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24363" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12484737
  • 139.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
  • Thermo Scientific offers Immobilon™-P, PVDF transfer membrane manufactured by Millipore™.
  • This membrane provides the highest signal-to-noise ratio, which allows the use of mild blocking procedures.
  • Immobilon-P has high protein retention, is compatible with all standard visualization methods and can be used for protein sequencing.
  • Immobilon is available in minigel and large-format gel sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 cm
Sheets (10 x 10cm)
Western blotting
Immobilon-P, PVDF
Owl
10 cm
10 x 10cm; Sheets
Sheet
10 cm x 10 cm