Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
139.00€ - 397.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting |
---|---|
Materiale | Immobilon-P, PVDF |
Product Line | Owl |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12464737
|
Thermo Scientific™
TM151-1 |
Roll |
397.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12474737
|
Thermo Scientific™
TM151-4 |
Sheets (15 x 15cm) |
345.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12484737
|
Thermo Scientific™
TM151-5 |
Sheets (10 x 10cm) |
139.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
- Thermo Scientific offers Immobilon™-P, PVDF transfer membrane manufactured by Millipore™.
- This membrane provides the highest signal-to-noise ratio, which allows the use of mild blocking procedures.
- Immobilon-P has high protein retention, is compatible with all standard visualization methods and can be used for protein sequencing.
- Immobilon is available in minigel and large-format gel sizes.
Specifica
Western blotting | |
Immobilon-P, PVDF | |
Owl |