Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10456880
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10456880
2.5 kg, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Codice prodotto. 10456880
Marca: Fisher Chemical O/0600/62
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
Molecular Weight (g/mol) 126.064
Numero MDL 149102
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifica
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 2.5 kg
Pressione del vapore 21.5mbar 50
Forma fisica Powder/Solid
Colore White
pH 1.3
Punto di fusione 98°C
Peso formulazione 126.04g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525415 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/02/2025 Catalog NumberO/0600/60,O/0600/62,O/0600/53,O/0600/65
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Titolo del prodotto
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >