Learn More
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ammonium hexafluorotitanate is used as an anti-corrosive cleaning agent. It is also used for the production of ceramics and glass. Further, it is used in the preparation of synthetic gems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Oxalyl chloride is mainly used as a catalyst in the oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. It is actively used for the synthesis of acid chlorides from acids. In the Fridel-Crafts acylation reaction, it reacts with aromatic compounds to get the corresponding acyl choride using aluminum chloride as catalyst. Further, it is utilized to prepare dioxane tetrketone, an oxide of carbon.
Solubility
Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether, benzene and chloroform.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with bases, alcohols, water, amines and metals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Oxalyl chloride |
Punto di fusione | -12°C |
Densità | 1.455 |
Punti di ebollizione | 63°C to 64°C |
Intervallo percentuale saggio | 0.98 |
Odore | Acrid |
Indice di rifrazione | 1.429 |
Quantità | 1000 g |
Numero UN | UN2927 |
Beilstein | 1361988 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
S12E087 | Certificato di analisi | 20/12/2024 | A18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B |
10252578 | Certificato di analisi | 26/09/2024 | A18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B |
A0465447 | Certificato di analisi | 13/09/2024 | A18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B |
10248436 | Certificato di analisi | 06/11/2023 | A18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B |
10245891 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | A18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B |
Sicurezza e movimentazione
- Oxalyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P231-Manipolare in atmosfera di gas inerte.
- P232-Proteggere dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanedioyl dichloride