Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ AnaeroGen™ da 3.5 l
Il sacchetto Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen da 3.5l è indicato per l'uso con i contenitori Thermo Scientific™ Oxoid Anaerobic da 3.5l, codice n. HP0011, HP0031A.
Marca: Thermo Scientific™ AN0035A
47.99 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il sacchetto Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen da 3.5 l è indicato per l'uso con i contenitori Thermo Scientific™ Oxoid Anaerobic da 3.5 l, codice n. HP0011, HP0031A.
- Senza necessità di acqua o catalizzatore
- Nessuna produzione di gas di idrogeno
Specifica
Sacchetto da 3.5 l Oxoid™ AnaeroGen™ | |
Thermo Scientific Oxoid | |
3.5 L |
Gas Generation Sachet | |
10/confezione |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4289LH | Certificato di analisi | 10/04/2025 | AN0035A |
4351LH | Certificato di analisi | 01/04/2025 | AN0035A |
4323LH | Certificato di analisi | 14/03/2025 | AN0035A |
4246LH | Certificato di analisi | 25/02/2025 | AN0035A |
4240LH | Certificato di analisi | 22/02/2025 | AN0035A |