Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Sachet
This compact sachet is a simple anaerobic gas generator system for the anaerobic incubation of up to four petri dishes or an identification panel.
Marca: Thermo Scientific™ AN0020D
52.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Sachet is a simple anaerobic gas generator system for the anaerobic incubation of up to four petri dishes or an identification panel.
- Use one sachet / Compact Plastic Pouch
- Use with Compact Plastic Pouch, Part No. AG0020C and AnaeroGen Compact Sealing Clip, Part No. AN0005C
Includes: 10 sachets.
Specifica
Compact Sachet | |
10 Sachets and 10 Pouches | |
10/Pk. |
Compact Gas Generation Sachet | |
Thermo Scientific Oxoid |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4261MH | Certificato di analisi | 09/04/2025 | AN0020D |
4243MH | Certificato di analisi | 19/02/2025 | AN0020D |
4221MH | Certificato di analisi | 03/01/2025 | AN0020D |
4030MH | Certificato di analisi | 25/11/2024 | AN0020D |
4136MH | Certificato di analisi | 19/11/2024 | AN0020D |