Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Base, Jar
Oxoid AnaeroJar Base is a polycarbonate jar base for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
Marca: Thermo Scientific™ AG0026A
197.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid AnaeroJar Base is a polycarbonate jar base for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
Specifica
AnaeroJar Base | |
Oval Jar | |
Thermo Scientific Oxoid | |
Each |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Base, Jar > Jar, Base