Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ CampyGen™ da 2.5 l
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with Oxoid CampyGen 2.5L Sachet.
Marca: Thermo Scientific™ CN0025A
45.49 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with Oxoid CampyGen 2.5L Sachet.
- No water or catalyst required
- No hydrogen gas produced
- For AnaeroJar™ 2.5L, Part No. AG0025A
Specifica
Sacchetto da 2.5 l Thermo Scientific Oxoid CampyGen | |
Thermo Scientific Oxoid | |
2.5 L |
Sacchetti per generazione di gas | |
10/confezione |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4310LH | Certificato di analisi | 10/04/2025 | CN0025A |
5028LH | Certificato di analisi | 01/04/2025 | CN0025A |
4352LH | Certificato di analisi | 01/04/2025 | CN0025A |
4278LH | Certificato di analisi | 25/02/2025 | CN0025A |
4262LH | Certificato di analisi | 22/02/2025 | CN0025A |