Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0255B
Codice prodotto. 17140671
  • 341.70€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Add to Legionella CYE Agar Base, Part No. CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Legionella
Freeze-dried
10/Pk.
Legionella MWY Selective Supplement
Selective Supplement
Each vial for 500mL medium