Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
224.00€ - 341.70€
Specifica
Specie | Legionella |
---|---|
Descrizione | Legionella MWY Selective Supplement |
Forma | Freeze-dried |
Product Type | Selective Supplement |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17140671
|
Thermo Scientific™
SR0255B |
Each vial for 500mL medium |
341.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17150671
|
Thermo Scientific™
SR0255E |
Each vial for 100mL medium |
224.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203BSpecifica
Legionella | |
Freeze-dried | |
10/Pk. |
Legionella MWY Selective Supplement | |
Selective Supplement |