Learn More
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
Marca: Thermo Scientific™ CM0059B
183.79 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
Malt Extract Agar is similar to the formula of Galloway and Burgess1 used for the detection, isolation, and enumeration of yeasts and molds. For mycological counts, it may be desirable to prepare the more acid medium in order to suppress bacterial growth.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
Specifica
Agar estratto di malto | |
Agar | |
Per terreno da 10.0 l |
In polvere | |
Confezioni singole |
Sicurezza e movimentazione
- MALT EXCTRACT AGAR
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Barley, malt
For Laboratory Use Only