Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Powder
Oxoid Yeast Extract Powder is a dried yeast autolysate which provides a nutritious source of nitrogen and vitamins.
Marca: Thermo Scientific™ LP0021B
124.85 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid Yeast Extract Powder is a dried yeast autolysate which provides a nutritious source of nitrogen and vitamins.
- Recommended for plate count of organisms in water
- Increases yield of organisms of many media or fermentation broths
Specifica
Polvere di estratto di lievito | |
In polvere | |
Microbiology Media | |
Confezioni singole |