Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Powder
Oxoid Yeast Extract Powder is a dried yeast autolysate which provides a nutritious source of nitrogen and vitamins.
204.00€ - 965.00€
Specifica
Descrizione | Yeast Extract Powder |
---|---|
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10108202
|
Thermo Scientific™
LP0021B |
Confezioni singole |
204.00€
500g |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10118202
|
Thermo Scientific™
LP0021T |
Confezioni singole |
965.00€
5kg |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Oxoid Yeast Extract Powder is a dried yeast autolysate which provides a nutritious source of nitrogen and vitamins.
- Recommended for plate count of organisms in water
- Increases yield of organisms of many media or fermentation broths
Specifica
Yeast Extract Powder | |
Microbiology Media |