Learn More
Oxone∣r, monopersulfate, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11453850
Oxone∣r, monopersulfate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11453850
5 kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11453850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089892.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70693-62-8
Formula molecolare H3K5O18S4
Molecular Weight (g/mol) 614.74
Numero MDL MFCD00040551
InChI Key HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Specifica
Materiale o nome chimico Oxone
Forma fisica Granules
Quantità 5 kg
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/ml).
Peso formulazione 615.5
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.15
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN27L050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/03/2025 Catalog Number089892.A7,089892.A1,089892.22
Numero di lottoZ03K037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Numero di lottoW13K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Numero di lottoU02K036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Numero di lottoS21K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/06/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Titolo del prodotto
Oxone∣r, monopersulfate, Thermo Scientific Chemicals >