Learn More
Laboratoires Anios™ Oxy Floor Detergent Doses
Cleaning and disinfection with broad spectrum for floors and surfaces, during epidemic period. High level activity against Clostridium difficile, Norovirus, Rotavirus, Mycobacterium terrae and avium...
Marca:  Laboratoires Anios™ 2131234FX
Codice prodotto. 11747044
  • 248.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detergent disinfectant Floors and surfaces:
  • Powder releasing peracetic acid
  • White powder with low granulometry
  • Hygroscopic powder (keep away from humidity)
  • pH of diluted product (0.5%) : approx. 9.3
  • Density : 0.91
  • Formulation without perborate
  • Without characterisitic odour after dilution
  • Blue coloured solution after dilution
  • Use duration : 8 hours
Specifica
Specifica
Oxy Floor Detergent
Disinfectant Cleaner Oxy'floor Wide Spectrum for Floors and Surfaces
25 g
Packet
100/Pk.
25 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Laboratoires Anios™ Oxy Floor Detergent Doses > Size: 25g