Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 430183
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.47400kg
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap provides a closed, liquid-tight seal
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
8.45 oz. | |
Polipropilene | |
3.1 cm | |
Policarbonato, Policarbonato | |
25 ml | |
50/Cs., 50/Cs. | |
Sì, Sì | |
Sì, Sì |
Arancione | |
Filettato | |
250 ml | |
Per agitatori per colture | |
Wide Mouth, Wide Mouth | |
1/Pk., 1/Pk. | |
Larga, Larga | |
Tappo a vite standard, Tappo a vite standard |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.