Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
388.26€ - 676.00€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
Descrizione | Filettato |
Materiale | Policarbonato |
Da utilizzare con (applicazione) | Per agitatori per colture |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10022611
![]() ![]() |
Corning™
431144 |
250 ml | 3.1 cm | Tappo con sfiato | 25 ml |
676.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10352742
![]() ![]() |
Corning™
431145 |
500 ml | 4.3 cm | Tappo con sfiato | 50 ml |
452.40€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10537041
![]() ![]() |
Corning™
431146 |
1000 ml | 4.3 cm | Tappo a vite standard | 50 ml |
541.04€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10114101
![]() ![]() |
Corning™
431147 |
1000 ml | 4.3 cm | Tappo con sfiato | 50 ml |
626.18€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10045411
![]() ![]() |
Corning™
431143 |
125 ml | 2.6 cm | Tappo con sfiato | 25 ml |
595.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10654541
![]() ![]() |
Corning™
430421 |
125 ml | 2.6 cm | Tappo a vite standard | 25 ml |
466.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10716851
![]() ![]() |
Corning™
430183 |
250 ml | 3.1 cm | Tappo a vite standard | 25 ml |
550.83€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10664541
![]() ![]() |
Corning™
430422 |
500 ml | 4.3 cm | Tappo a vite standard | 50 ml |
388.26€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Utilizzabili per colture o terreni di conservazione
- Graduati, imboccatura larga
- Confezionati singolarmente
- Sterilizzati mediante radiazione gamma, con certificazione di apirogenicità
- Esenti da RNasi/DNasi
- Tappi a vite in polipropilene standard a due posizioni o tappi con sfiato con membrana idrofobica da 0.2μm
- Autoclavabili secondo le istruzioni fornite
Specifica
Arancione | |
Filettato | |
Per agitatori per colture | |
1/Pk. | |
Larga |
Polipropilene | |
Policarbonato | |
Wide Mouth | |
Sì | |
Sì |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Titolo del prodotto
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato