Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Le colonne HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
347.57€ - 3719.18€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L1 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10009432
|
Thermo Scientific™
30105-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
606.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11547441
|
Thermo Scientific™
30103-034630 |
3 μm | 4.6 mm | 30 mm | Analytical Column |
667.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10678825
|
Thermo Scientific™
30105-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
606.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11557441
|
Thermo Scientific™
30103-064046 |
3 μm | 4 mm | 60 mm | Analytical Column |
759.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16318586
|
Thermo Scientific™
30105-259070A |
5 μm | 10 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard |
1810.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10288034
|
Thermo Scientific™
30103-064630 |
3 μm | 4.6 mm | 60 mm | Analytical Column |
759.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10728063
|
Thermo Scientific™
30105-054630 |
5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
572.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16328586
|
Thermo Scientific™
30105-259270A |
5 μm | 20 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard |
3719.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10434593
|
Thermo Scientific™
30105-102130 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
661.31€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10159014
|
Thermo Scientific™
30105-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | Analytical Column |
656.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10381795
|
Thermo Scientific™
30105-104030 |
5 μm | 4 mm | 100 mm | Analytical Column |
626.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10243313
|
Thermo Scientific™
30105-104630 |
5 µm | 4.6 mm | 100 mm | Colonna analitica |
626.32€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10189274
|
Thermo Scientific™
30105-122130 |
5 μm | 2.1 mm | 125 mm | Analytical Column |
699.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11543181
|
Thermo Scientific™
30105-254668 |
5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Analytical Column |
763.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10689965
|
Thermo Scientific™
30105-123030 |
5 μm | 3 mm | 125 mm | Analytical Column |
699.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10572275
|
Thermo Scientific™
30105-124030 |
5 µm | 4 mm | 125 mm | Colonna analitica |
663.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10783805
|
Thermo Scientific™
30105-124630 |
5 μm | 4.6 mm | 125 mm | Analytical Column |
663.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10263553
|
Thermo Scientific™
30105-152130 |
5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Analytical Column |
691.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10763616
|
Thermo Scientific™
30105-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
686.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10429344
|
Thermo Scientific™
30105-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm | Analytical Column |
663.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10019192
|
Thermo Scientific™
30105-154630 |
5 µm | 4.6 mm | 150 mm | Colonna analitica |
657.81€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10527494
|
Thermo Scientific™
30105-202130 |
5 μm | 2.1 mm | 200 mm | Analytical Column |
731.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10498944
|
Thermo Scientific™
30105-204030 |
5 μm | 4 mm | 200 mm | Analytical Column |
691.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10456854
|
Thermo Scientific™
30105-204630 |
5 μm | 4.6 mm | 200 mm | Analytical Column |
686.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10140693
|
Thermo Scientific™
30105-252130 |
5 μm | 2.1 mm | 250 mm | Analytical Column |
729.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10097384
|
Thermo Scientific™
30105-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm | Analytical Column |
731.29€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10640584
|
Thermo Scientific™
30105-254030 |
5 µm | 4 mm | 250 mm | Colonna analitica |
711.46€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10099282
|
Thermo Scientific™
30105-254630 |
5 µm | 4.6 mm | 250 mm | Colonna analitica |
691.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10650246
|
Thermo Scientific™
30105-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
347.57€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10581295
|
Thermo Scientific™
30103-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
386.06€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10016024
|
Thermo Scientific™
30103-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
386.06€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10551105
|
Thermo Scientific™
30103-012101 |
3 μm | 2.1 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
386.06€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10414593
|
Thermo Scientific™
30105-014001 |
5 µm | 4 mm | 10 mm | Precolonna a cartuccia, 4 PK |
347.57€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10543795
|
Thermo Scientific™
30105-012101 |
5 μm | 2.1 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
347.57€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10723995
|
Thermo Scientific™
30103-254630 |
3 μm | 4.6 mm | 250 mm | Analytical Column |
763.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10017904
|
Thermo Scientific™
30103-254030 |
3 μm | 4 mm | 250 mm | Analytical Column |
763.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10649565
|
Thermo Scientific™
30103-252130 |
3 μm | 2.1 mm | 250 mm | Analytical Column |
850.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10404593
|
Thermo Scientific™
30103-154630 |
3 µm | 4.6 mm | 150 mm | Colonna analitica |
728.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10202065
|
Thermo Scientific™
30103-154030 |
3 μm | 4 mm | 150 mm | Analytical Column |
728.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10689205
|
Thermo Scientific™
30103-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
758.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10160593
|
Thermo Scientific™
30103-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Analytical Column |
763.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10418613
|
Thermo Scientific™
30103-124630 |
3 µm | 4.6 mm | 125 mm | Colonna analitica |
728.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10668334
|
Thermo Scientific™
30103-124030 |
3 μm | 4 mm | 125 mm | Analytical Column |
728.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10611134
|
Thermo Scientific™
30103-104630 |
3 µm | 4.6 mm | 100 mm | Colonna analitica |
684.02€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10767655
|
Thermo Scientific™
30103-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm | Analytical Column |
689.31€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10126383
|
Thermo Scientific™
30103-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Analytical Column |
718.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10582445
|
Thermo Scientific™
30103-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
724.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10610944
|
Thermo Scientific™
30103-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
636.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10477824
|
Thermo Scientific™
30103-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
657.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11553181
|
Thermo Scientific™
30105-259070 |
5 μm | 10 mm | 250 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11597451
|
Thermo Scientific™
30110-154030 |
10 μm | 4 mm | 150 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10488014
|
Thermo Scientific™
30103-253030 |
3 μm | 3 mm | 250 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11517451
|
Thermo Scientific™
30105-074630 |
5 μm | 4.6 mm | 75 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10364223
|
Thermo Scientific™
30103-052130 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- Rotolo erogatore con strisce indicatrici lunghezza 5 m
- Intervallo di pH compreso tra 1 e 14
- 4/confezione
Specifica
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
10% | |
Sì |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.