Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa Nalgene™ da 25 mm
I filtri non sterili per siringhe consentono di filtrare volumi di campione da 10 a 100 ml, grazie alla varietà di membrane e di dimensioni dei pori; sono indicati per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
171.00€ - 401.00€
Specifica
Tipo Syringe Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Materiale (membrana) Dimensione del poro Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Materiale (membrana) Dimensione del poro Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15342378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
720-1320
13 mm PES 0,2 μm Sterile
356.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15382378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
722-2520
25 mm Glass Fibers (GF) + Cellulose Acetate (CA) 0.2 μm Sterile
279.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15302388
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
723-2520
25 mm SFCA 0.2 μm Sterile
197.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15312388
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
723-2545
25 mm SFCA 0,45 μm Sterili
171.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15874262
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
723-2580
25 mm Cellulose Acetate 0.8 μm Sterile
208.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15332388
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
723-9920
25 mm SFCA 0.2 μm Sterile
401.00€
pezzi 125
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15342388
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
723-9945
25 mm SFCA 0.45 μm Sterile
401.00€
pezzi 125
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15392388
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
725-2520
25 mm PES 0.2 μm Sterile
321.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15302398
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
725-2545
25 mm PES 0.45 μm Sterile
250.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15312398
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
726-2520
25 mm Nylon 0.2 μm Sterile
285.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15322398
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
726-2545
25 mm Nylon 0.45 μm Sterile
204.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10303201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
171-0020
4 mm Acetato di cellulosa 0.2 μm Non-sterile
198.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10538861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
171-0045
4 mm Acetato di cellulosa 0.45 µm Non-sterile
198.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I filtri per siringa Thermo Scientific™ Nalgene™ non sterili da 25 mm consentono di filtrare volumi di campione compresi tra 10 e 100 ml. È disponibile una grande varietà di membrane e dimensioni di pori per applicazioni di laboratorio con fluidi acquosi e non acquosi, così come per gas. I filtri per siringa Nalgene del diametro di 25 mm hanno lo stesso rendimento dei prodotti con diametro di 30 mm o 33 mm nella maggior parte delle applicazioni, ma consentono di ridurre i rifiuti in plastica.
Caratteristiche principali
  • Formato del campione compreso tra 10 e 100 ml
  • Ingresso: Luer Lok femmina™
  • Uscita: Luer Slip maschio
  • Involucro in polipropilene con anelli con codifica a colori
  • Dimensione dei pori e tipo di membrana stampati sull'unità
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA)
  • A basso assorbimento proteico, estraibili inferiori rispetto alle membrane CA standard
  • Indicato per fluidi per colture cellulari e soluzioni cellulari
  • Involucro in polipropilene con anelli di colore blu
Acetato di cellulosa (CA)
  • Assorbimento proteico ed estraibili moderati
  • Per filtrazione e chiarificazione sterile di: tamponi, soluzioni acquose e reagenti
  • Involucro in polipropilene con anelli di colore rosso
Nylon
  • Naturalmente idrofilo, a basso contenuto di estraibili, moderato assorbimento proteico
  • Indicato per alcool, crioprotettori quali DMSO e con solventi acquosi/biologici e deboli
  • Involucro in polipropilene con anelli di colore rosa
PTFE
  • Naturalmente idrofobico
  • Eccellente per la filtrazione di solventi HPLC/GC. Ideale per lo sfiato sterile dell'aria o di altri gas durante la filtrazione
  • Involucri in polipropilene con anelli di colore bianco
Specifica
Specifica
Syringe Filter
Documenti
Product Certifications
In base al volume a secco di 100 filtri per siringa misurati in un becher da 1000 ml.