Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 1 kb
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels with this mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
126.00€ - 492.00€
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Product Type DNA Ladder
Ready to Load No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Contenuto kit Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Contenuto kit Prezzo Quantità e disponibilità  
11823963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0311
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml
126.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11833963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0312
Colorante di caricamento DNA 6X, 10 x 1 ml
492.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 1kb DNA Ladder, range 250 to 10,000bp can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase (seeProtocol).
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye, and it can be used in DNA sizing and approximate quanitification applications.
Highlights
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands.
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
No
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
250 to 10000 bp
Sustainable packaging