Learn More
Thermo Scientific™ Incubatori refrigerati Heratherm™
Controllo preciso della temperatura, maggiore efficienza energetica e facilità d'uso. Con tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise necessarie per risultati affidabili.
8805.00€ - 12107.00€
Specifica
Materiale camera | Stainless Steel (304/1.4301) |
---|---|
Materiale | Coated Steel |
Temperature Range (Metric) | 5°C to 70°C |
Tipo | Automated Incubator |
Display | Large Vacuum Fluorescent |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Tensione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Tensione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15689408
|
Thermo Scientific™
51031564 |
6.3 cu. ft. | 178 L | 230 V | Internal Electrical Outlet: EU (CEE 7/4 plug and interior outlet) |
8805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15662079
|
Thermo Scientific™
51031567 |
13.5 cu. ft. | 381 L | 230 V | Internal Electrical Outlet: EU (CEE 7/4 plug and interior outlet) |
12107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Massima potenzialità dell'incubazione con la precisione della temperatura necessaria per le applicazioni che lo richiedono. Con una gamma di temperatura compresa tra +5 e +70 °C, gli incubatori refrigerati Fisherbrand™ Heratherm™ sono dotati di tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise per ottenere risultati affidabili. Senza refrigeranti pericolosi, queste unità consumano meno energia rispetto al prodotto convenzionale, e sono la scelta ideale per i laboratori che richiedono efficienza energetica.
- Intervallo di temperatura compreso tra +5 e +70 °C
- Possibilità di scelta tra il modello da banco da 178 l/6.3 piedi cubici o da pavimento con rotelle da 381l/13.5 piedi cubici.
- Temperature altamente uniformi e stabili per mantenere i campioni in un ambiente sicuro - uniformità di +/-0.3 °C (20 °C), stabilità di +/-0.1 °C
- Consumo energetico di 80 Wh/h (modello da banco)/150 Wh/h (modello da pavimento) a 20 °C - Le unità con raffreddamento a compressore di pari categoria consumano fino a 6 volte questo valore*
- Isolamento in uretano espanso privo di CFC/HFC per prestazioni a temperature eccezionali e prevenzione della formazione di condensa
- Sportello riscaldato con controllo intelligente dell'energia per garantire che non si formi condensa, anche a basse temperature
- Funzione timer sofisticata con modalità settimanale, giornaliera o in tempo reale
- Funzione di programmabilità intuitiva per l'aumento della temperatura, l'assorbimento/il raffreddamento e la permanenza definiti: fino a 10 programmi memorizzabili con 10 semplici passaggi
- Spegnimento regolabile in caso di temperatura eccessiva per protocolli che richiedono l'impostazione di tale protezione – (classe 2 conforme alla norma DIN12880)
- Visualizzazione sicura dei campioni attraverso lo sportello interno in vetro con impatto limitato sulla temperatura
- Contenimento sicuro con allarme automatico per temperature troppo alte e troppo basse
- Porta di accesso standard per il monitoraggio dei dati (diametro grande 42 mm/ 1.65 poll.)
- Sistema di ripiani flessibile per un carico ottimale, facile da rimuovere per la pulizia, con protezione senza puntale
- Interno in acciaio inox (1.4301/ASTM 304) e angoli arrotondati per una facile pulizia
Warranty
2 anni
Specifica
Stainless Steel (304/1.4301) | |
5°C to 70°C | |
Large Vacuum Fluorescent | |
Energy efficient | |
1 | |
Peltier technology: no refrigerant |
Coated Steel | |
Automated Incubator | |
Solid outer door & internal glass door | |
CFC free/HFC free polyurethane insulation foam | |
1.6 in. (42mm) |