Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical Balance
Entris™ II Essential line of balances offers highly accurate results via monolithic weigh cell technology, fastest stabilization time in its class using state-of -the-art weighing sensors and high chemical resistance.
1910.00€ - 2350.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
---|---|
Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
Tipo di display | Intuitive, wear resistant LED screen with touch technology |
Leggibilità | 0.1 mg |
Include | Weighing pan, Pan support, Power supply unit with country-specific adapters, Draft shield, For models with analytical draft shield |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16384738
|
Sartorius™
BCE64-1S |
60 g | No internal calibration |
1910.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314748
|
Sartorius™
BCE64I-1S |
60 g | Internal |
2120.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 31-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16324688
|
Sartorius™
BCE124-1S |
120 g | No internal calibration |
2030.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16354688
|
Sartorius™
BCE124I-1S |
120 g | Internal |
2240.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16384698
|
Sartorius™
BCE224-1S |
220 g | No internal calibration |
2170.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314708
|
Sartorius™
BCE224I-1S |
220 g | Internal |
2350.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Entris™ II Essential line of balances offers highly accurate results via monolithic weigh cell technology, fastest stabilization time in its class using state-of -the-art weighing sensors and high chemical resistance.
- High quality standards engineered in Germany
- Excellent repeatability with rectangular weighing pan
- Overload protection
- Rugged design weighs up to a pre-set amount
- High chemical resistance
- Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
- Prevents cross contamination
- Wipe-clean design
- Easy-to-remove parts
- Effective draft shield
- Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts while isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
- Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
- Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
- Plug-and-play convenience
- Data output for dynamic weighing applications
- Easily adapts to your ambient conditions
- 12 built-in applications
- GLP / GMP compliant printout
- Modern connectivity methods
- Password protection for secure operation
Specifica
CSA number 80000336/CE certificate | |
Intuitive, wear resistant LED screen with touch technology | |
Weighing pan, Pan support, Power supply unit with country-specific adapters, Draft shield, For models with analytical draft shield | |
Analytical Balances | |
1.5 sec. | |
317 mm | |
345 mm |
9 Pin USB C | |
0.1 mg | |
PBT, Glass, Stainless Steel | |
0.1 mg | |
Analytical Balance | |
219 mm | |
100/240 VAC (±10%) |