Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con funzione Peel ed etichettatrice per fiale/provette
La stampante da tavolo industriale a trasferimento termico BradyPrinter i7100 è ideale per clienti che hanno bisogno della stampa affidabile di grandi volumi.
6750.00€ - 7025.00€
Specifica
Tipo di display | Color Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Larghezza (sistema metrico) | 252.00 mm |
Altezza (sistema metrico) | 288.00 mm |
Profondità (sistema metrico) | 520.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Risoluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Risoluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17157021
|
Brady™
307652 |
300 dpi |
6750.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17167021
|
Brady™
307653 |
600 dpi |
7025.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Automatizza l’identificazione di fiale/provette con l’etichettatrice per fiale/provette che stampa e applica etichette su fiale/provette in meno di 2 secondi.
- La stampante è fornita con una Suite design di base per Brady Workstation gratuita, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali.
Specifica
Color Touchscreen | |
252.00 mm | |
520.00 mm | |
Monochrome | |
150.00 mm/s |
Thermal Transfer | |
288.00 mm | |
520.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, an EU power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English | |
AC Adaptor |