Learn More
BRAND™ Matracci volumetrici di classe A in vetro borosilicato con tappo Blaubrand™
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ di classe A con tappo di vetro è disponibile in entrambi i modelli a collo stretto e a collo largo, in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso.
42.00€ - 156.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrata “a contenere” |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
Materiale chiusura | Vetro |
Colore | Trasparente |
Descrizione | DE-M Marking |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Stile collo | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Stile collo | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10759852
|
BRAND™
37264 |
1000 mL | Stretta | 24/29 |
60.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11834020
|
BRAND™
37289 |
100 mL | Stretta | 14/23 |
63.52€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11718148
|
BRAND™
37267 |
10 ml | Larga | 10/19 |
42.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11643209
|
BRAND™
37288 |
50 mL | Larga | 14/23 |
64.86€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11824020
|
BRAND™
37258 |
25 mL | Stretta | 10/19 |
50.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11868361
|
BRAND™
37256 |
5 mL | Larga | 10/19 |
42.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11814020
|
BRAND™
37257 |
20 ml | Stretta | 10/19 |
43.20€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844120
|
BRAND™
37268 |
20 mL | Larga | 12/21 |
43.90€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12085312
|
BRAND™
37262 |
250 mL | Stretta | 14/23 |
58.80€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10004241
|
BRAND™
37265 |
2 l | Stretta | 29/32 |
80.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10315381
|
BRAND™
37266 |
5 l | Stretta | 34/35 |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11834120
|
BRAND™
37263 |
500 mL | Stretta | 19/26 |
69.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11898361
|
BRAND™
37261 |
200 mL | Stretta | 14/23 |
55.80€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11888361
|
BRAND™
37260 |
100 mL | Stretta | 12/21 |
57.75€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11878361
|
BRAND™
37259 |
50 ml | Stretta | 12/21 |
47.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12095312
|
BRAND™
37294 |
25 mL | Larga | 12/21 |
44.70€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Fiasca volumetrica classe A
- Realizzata in vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
- Calibrazione per contenere (TC, In)
- I modelli a collo stretto e a collo largo sono disponibili in diversi formati
- La marcatura DE-M garantisce un controllo del volume veloce e preciso
- Include un tappo in vetro
Specifica
Calibrata “a contenere” | |
Vetro | |
DE-M Marking | |
Marcatura DE-M |
DIN EN ISO 1042 | |
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
Classe A |