Learn More
BRAND™ Fiasca volumetrica Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in vetro
In vetro borosilicato conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ di classe A con tappo di vetro è disponibile in due modelli, a collo stretto e a collo largo, e in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso.
Marca: BRAND™ 37263
57.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Fiasca volumetrica di classe A
- In vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Possibilità di scelta tra imboccatura stretta e larga, disponibilità di numerosi formati
- La marcatura DE-M consente un controllo del volume rapido e preciso
- Tappo in vetro incluso
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Vetro | |
Marcatura DE-M | |
Vetro borosilicato | |
Stretta | |
Marcatura DE-M | |
19/26 |
DIN EN ISO 1042 | |
Trasparente | |
500 mL | |
±0.25 ml | |
Confezione da 2 | |
Classe A |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
13Hours
12Minutes
54Seconds
30