Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione di microprovette a 100 pozzetti
Per conservare fialette e microprovette. Le scatole per conservazione di microprovette Fisherbrand™ a 100 pozzetti tengono il contenuto a posto grazie al coperchio con cerniera e chiusura a scatto.
52.00€ - 57.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Hinged Lid |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Forma | Rettangolare |
Tipo | Scatola per conservazione microprovette |
Da utilizzare con (applicazione) | Microtube Storage |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15569811
|
Fisherbrand™
|
Blu |
52.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15579811
|
Fisherbrand™
|
Verde |
57.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15589811
|
Fisherbrand™
|
Giallo |
57.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Per la conservazione di grandi quantità di microprovette o fiale per criogenia da 1.5/2.0 ml.
- Coperchio con cerniera di facile apertura con fermo a scatto
- 100 pozzetti
- Diametro dei pozzetti: 12.3 mm
- Dimensioni: 141 x 151 x 57 mm
- Autoclavabile
Specifica
Hinged Lid | |
Rettangolare | |
Microtube Storage | |
Coperchio con cerniera e chiusura a scatto | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm |
Polipropilene | |
Scatola per conservazione microprovette | |
100 provette da 1,5/2,0 ml | |
5/conf. | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |