Learn More
Fisherbrand™ 100-Well Microtube Storage Boxes
Per conservare fialette e microprovette. Le scatole per conservazione di microprovette Fisherbrand™ a 100 pozzetti tengono il contenuto a posto grazie al coperchio con cerniera e chiusura a scatto.
Marca: Fisherbrand™ HS120202
52.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24332" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Per la conservazione di grandi quantità di microprovette o fiale per criogenia da 1.5/2.0 ml.
- Coperchio con cerniera di facile apertura con fermo a scatto
- 100 pozzetti
- Diametro dei pozzetti: 12.3 mm
- Dimensioni: 141 x 151 x 57 mm
- Autoclavabile
Specifica
Hinged Lid | |
Polipropilene | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
100 provette da 1,5/2,0 ml | |
5/conf. | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |
Verde | |
Rettangolare | |
Microtube Storage | |
Coperchio con cerniera e chiusura a scatto | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm | |
0,19 kg |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 100-Well Microtube Storage Boxes > Colore: verde