Learn More
Palladium, 5% on activated carbon paste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11478460
Palladium, 5% on activated carbon paste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478460
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11478460
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation
Palladium is used to debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation. And it is used as a catalyst for hydrogenation of alkenes, ketones, nitriles, azides, nitro groups. Used to hydrogenolysis of cyclopropanes, benzyl derivatives, halids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Nota nome 5% on activated carbon paste, 5R39
Colore Black
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM12J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2023 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Numero di lottoW22I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Numero di lottoQ21I014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Numero di lottoR06I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Numero di lottoP31I013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Titolo del prodotto
Palladium, 5% on activated carbon paste, 5R39, Thermo Scientific Chemicals >