Learn More
Palladium on activated carbon, 10% Pd, (50% wet with water for safety), unreduced, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10398433
Palladium on activated carbon, 10% Pd, (50% wet with water for safety), unreduced, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10398433
1 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10398433
Marca: Thermo Scientific Acros 422980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium on activated carbon
Colore Black
Formula lineare Pd
Quantità 1 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Peso formulazione 106.42
Percent Purity 10% (Pd)
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469226 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numero di lottoA0459062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/01/2024 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numero di lottoA0455981 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numero di lottoA0452423 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numero di lottoA0451761 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Identificativo prodotto
  • Palladium on activated carbon (50% wet with water for safety)
Titolo del prodotto
Palladium on activated carbon, 10% Pd, (50% wet with water for safety), unreduced, Thermo Scientific Chemicals >